Få mere at vide
Metoclopramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metoclopramide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22ClN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19) |
| Formel vægt | 299.1401 |
| Procent renhed | >95% |