Få mere at vide
Metoclopramid Hydrochloridmonohydrat, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 54143-57-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate, 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH.H2O/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H;1H2 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | O.Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC |
| Vis mere |