Få mere at vide
Metoclopramid hydrochlorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metoclopramide Hydrochloride |
| CAS | 7232-21-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metoclopramide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H22 Cl N3 O2 . Cl H |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | BRL-9200 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22ClN3O2.ClH/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H |
| SMIL | Cl.CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC |
| Vis mere |