Få mere at vide
Metoclopramide, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metoclopramide |
| CAS | 364-62-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metoclopramide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H22 Cl N3 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Metoclopramide, 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22ClN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19) |
| SMIL | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC |
| IUPAC navn | 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| Vis mere |