Få mere at vide
Metoclopramide, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326513
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30326513 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326513 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15165100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metoclopramide
CAS 364-62-5
Analyt- eller komponentnavne Metoclopramide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H22 Cl N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Metoclopramide, 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C14H22ClN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19)
SMIL CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(N)cc1OC
IUPAC navn 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 299.8
Mængde 100 mg
Formel vægt 299.1401 g/mol