missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metoclopramide-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metoclopramide-d3 |
| CAS | 1216522-89-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 D3 H19 Cl N3 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-(methoxy-d3)benzamide, 4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-o-anisamide-d3, 2-(Methoxy-d3)-5-chloroprocainamide, Clopromate-d3, DEL 1267-d3, Draclamid-d3, Emperal-d3, Eucil-d3, Gastrese-d3, Gastrobid-d3, Gastromax-d3, Gastrosil-d3, Gastrotem-d3, Maxeran-d3, Meclopran-d3, Metamide-d3, Reliveran-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22ClN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19)/i3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NCCN(CC)CC |
| IUPAC navn | 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-(trideuteriomethoxy)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.8149 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?