Få mere at vide
Metobromuron-d6 (methoxy-d3; N-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metobromuron D6 (methyl D3 methoxy D3) |
| CAS | 2732834-84-1 |
| Molekylær formel | C9 2H6 H5 Br N2 O2 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Metobromuron D6 (methyl D3 methoxy D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11BrN2O2/c1-12(14-2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6 H,1-2H3,(H,11,13)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])ON(C(=O)Nc1ccc(Br)cc1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 3-(4-bromophenyl)-1-(trideuteriomethoxy)-1-(trideuteriomethyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.14 |
| Formel vægt | 264.0381 g/mol |
| Vis mere |