Få mere at vide
Metixene Hydrochloride Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052212
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052212 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30052212 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0125.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Metixene Hydrochloride Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metixene hydrochloride
CAS 7081-40-5
Analyt- eller komponentnavne Metixene hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H23 N S . Cl H . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Metixene Hydrochloride, (RS)-1-methyl-3-[(9H-thioxanthen-9-yl)methyl]piperidine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H23NS.ClH.H2O/c1-21-12-6-7-15(14-21)13-18-16-8-2-4-10-19(16)22-20-11-5-3-9-17(18)20;;/h2-5,8-11,15,18H,6-7,12-14H2,1H3;1H;1H2
SMIL O.Cl.CN1CCCC(CC2c3ccccc3Sc4ccccc24)C1
IUPAC navn 1-methyl-3-(9H-thioxanthen-9-ylmethyl)piperidine;hydrate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 363.94
Mængde 250 mg
Formel vægt 363.1424 g/mol