Få mere at vide
Metixene Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metixene hydrochloride |
| CAS | 7081-40-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Metixene hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H23 N S . Cl H . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Metixene Hydrochloride, (RS)-1-methyl-3-[(9H-thioxanthen-9-yl)methyl]piperidine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NS.ClH.H2O/c1-21-12-6-7-15(14-21)13-18-16-8-2-4-10-19(16)22-20-11-5-3-9-17(18)20;;/h2-5,8-11,15,18H,6-7,12-14H2,1H3;1H;1H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O.Cl.CN1CCCC(CC2c3ccccc3Sc4ccccc24)C1 |
| Vis mere |