missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Metixene hydrochloride hydrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16454908
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16454908 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16454908 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY120081A10mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Metixene hydrochloride hydrate is an anticholinergic antiparkinsonian agent, potently inhibits binding of quinuclidinyl benzilate (QNB) to the muscarinic receptor in rat brain cortical tissue, with an IC50 of 55 nM and a Kd of 15 nM.

Metixene hydrochloride hydrate is an anticholinergic antiparkinsonian agent, potently inhibits binding of quinuclidinyl benzilate (QNB) to the muscarinic receptor in rat brain cortical tissue, with an IC50 of 55 nM and a Kd of 15 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metixene hydrochloride hydrate
Fysisk form Solid
CAS 7081-40-5
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H26ClNOS
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Opløselighedsinformation DMSO : 77.5 mg/mL (212.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (27.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1CC(CCC1)CC2C3=C(C=CC=C3)SC4=C2C=CC=C4.Cl.O
Molekylvægt (g/mol) 363.94
Formel vægt 363.94
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.