Få mere at vide
Metixene EP Urenhed B, Mikromol™
Artikelnummer. 30050905
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050905 100 mg
30050127 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050905 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0125.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Metixene EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thioxanthone
CAS 492-22-8
Analyt- eller komponentnavne Thioxanthone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H8 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 9H-Thioxanthen-9-one (Thioxanthone), 9H-Thioxanthen-9-one, Metixene Hydrochloride Imp. B (EP), Thioxanthone, Metixene Hydrochloride Impurity B, Metixene Impurity B
InChI formel InChI=1S/C13H8OS/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
SMIL O=C1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC navn Thioxanthen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 212.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 212,0296 g/mol