Få mere at vide
Metixene EP Urenhed B, Mikromol™
Beskrivelse
Metixene EP Impurity B
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thioxanthone |
| CAS | 492-22-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Thioxanthone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H8 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 9H-Thioxanthen-9-one (Thioxanthone), 9H-Thioxanthen-9-one, Metixene Hydrochloride Imp. B (EP), Thioxanthone, Metixene Hydrochloride Impurity B, Metixene Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8OS/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H |
| SMIL | O=C1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC navn | Thioxanthen-9-one |
| Vis mere |