missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Metiprenaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metiprenaline |
| CAS | 1212-03-9 |
| Molekylær formel | C12 H19 N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-methoxy-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol, α-[(Isopropylamino)methyl]-vanillyl Alcohol, 4-Hydroxy-3-methoxy-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, 3-Methoxyisoprenaline, 3-Methoxyisoproterenol, 3-O-Methylisoprenaline, 3-O-Methylisoproterenol, Methylprenalin, Methylprenaline, Moxa, Moxa (pharmaceutical), (1-Methylethyl)-normetadrenaline, O-Methylisoprenaline |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3/c1-8(2)13-7-11(15)9-4-5-10(14)12(6-9)16-3/h4-6,8,11,13-15H,7H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)C |
| IUPAC navn | 4-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]-2-methoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.284 |
| Formel vægt | 225.136 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?