Få mere at vide
Metipranolol hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473077
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473077 50 mg 50mg
16467086 100 mg -
16457028 10 mg -
16419577 5 mg -
16413526 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16473077 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16316
MedChemExpress Metipranolol hydrochloride is a non-selective β adrenergic receptor blocking agent.
Metipranolol hydrochloride is a non-selective β adrenergic receptor blocking agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Metipranolol hydrochloride
CAS 36592-77-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H28ClNO4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (289.13 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (289.13 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=C(OC(C)=O)C(C)=C(C)C(OCC(O)CNC(C)C)=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 345.86
Formel vægt 345.86
Procent renhed 99.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation