Få mere at vide
Metiamide, MedChemExpress
Beskrivelse
Metiamide (SK&F 92058) is a histamine H2-receptor antagonist developed from another H2 antagonist, burimamide.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metiamide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 34839-70-8 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H16N4S2 |
| Synonym | SK&F 92058 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 2.4 mg/mL (9.82 mM) |
| SMIL | S=C(NCCSCC1=C(C)N=CN1)NC |
| Vis mere |