missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methysergide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methysergide |
| CAS | 361-37-5 |
| Molekylær formel | C21H27N3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (+)-N-[1-(Hydroxymethyl)propyl]-1-methyl-D-lysergamide, Deseril, Desernyl, Deseryl, Methysergid, Methysergide, UML 491, (8beta)-9,10-Didehydro-N-[(1S)-1-(hydroxymethyl)propyl]-1,6-dimethylergoline-8-carboxamide, Indolo[4,3-fg]quinoline Ergoline-8-carboxamide Deriv., D-N-[1-(Hydroxymethyl)propyl]-1-methyl-lysergamide, 9,10-Didehydro-N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-1,6-dimethyl-ergoline-8beta-carboxamide, [8beta(S)]-,10-Didehydro-N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-1,6-dimethyl-ergoline-8-carboxamide, Methylergonovine EP Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N3O2/c1-4-15(12-25)22-21(26)14-8-17-16-6-5-7-18-20(16)13(10-23(18)2)9-19(17)24(3)11-14/h5-8,10,14-15,19,25H,4,9,11-12H2,1-3H3,(H,22,26)/t14-,15+,19-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@@H](CO)NC(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2Cc3cn(C)c4cccc(C2=C1)c34 |
| IUPAC navn | (6aR,9R)-N-[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]-4,7-dimethyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.46 |
| Formel vægt | 353.2103 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?