Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Methysergide maleate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001187
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001187 10 mg
18742764 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001187 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1064/10
5-HT1/5-HT2 antagonist
Mixed 5-HT1/5-HT2 receptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129-49-7
Molekylær formel C25H31N3O6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methysergide maleate
Mængde 10 mg
Formel vægt 469.54
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 469.54