Få mere at vide
Methylviolettlösung til PANPEHA-indikatorpapir, Solstice
Artikelnummer. 17244546
Skift visning
Mængde:
5 l
Artikelnummer. Mængde
17244546 5 l
1 options
Artikelnummer. 17244546 Leverandør Fluka Leverandørnr. 310695L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10830.00 DKK
    9605.12 DKK / 5 L
    Spare 1224.88 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylviolettlösung
Smeltepunkt -115 °C (De fysiske data er hovedkomponentens)
Kogepunkt 78 °C til 79 °C (1013 hPa) (De fysiske data er de for hovedkomponenten)
CAS 78-93-3, 64-17-5, 548-62-9
FN nummer UN1170
Mængde 5 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylviolettlo
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: butanone, ethanol