Få mere at vide
Methylurea, 98%
Artikelnummer. 11345045
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345045 250 g 250g
11335045 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345045 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24772.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 598-50-5 | C2H6N2O | 74,083 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 598-50-5
Molekylær formel C2H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 74.083
MDL nummer MFCD00007950
InChI nøgle XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
PubChem CID 11719
ChEBI CHEBI:44383
IUPAC navn methylurinstof
SMIL CNC(=O)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methylurea
Smeltepunkt 96 °C til 101 °C
pH 6.7
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Beilstein 878189
Formel vægt 74.08
Procent renhed 98%