Få mere at vide
Methylurea, 97%
Artikelnummer. 10001360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10001360 100 g Plastflaske 100g
10021360 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10001360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127991000
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 598-50-5 | C2H6N2O | 74,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-50-5
Molekylær formel C2H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 74.08
MDL nummer MFCD00007950
InChI nøgle XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
PubChem CID 11719
ChEBI CHEBI:44383
IUPAC navn methylurinstof
SMIL CNC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylurea
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 98,0 °C til 102,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (på tørt stof) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3NHCONH2
Mængde 100 g
Beilstein 04, 64
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselige i ethanol
Formel vægt 74.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk fast stof