Få mere at vide
Methyltriphenylsilane, 97%
Artikelnummer. 11343126
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343126 1 g 1g
11353126 5 g 5g
11363126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10995.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 791-29-7 | C19H18Si | 274.438 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 791-29-7
Molekylær formel C19H18Si
Molekylvægt (g/mol) 274.438
MDL nummer MFCD00041325
InChI nøgle GIGVICQLYWGMGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, methyltriphenyl, triphenylmethylsilane, methyl triphenyl silane, methyl-tri phenyl silane, methyltriphenylsilane
PubChem CID 522714
IUPAC navn methyl(triphenyl)silan
SMIL C[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyltriphenylsilane
Smeltepunkt 66°C to 68°C
Mængde 1 g
Beilstein 2940360
Formel vægt 274.44
Procent renhed 97%