Få mere at vide
Methyltrioxorhenium (VII), 98%
Artikelnummer. p-169482 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
2.5g
500mg
Artikelnummer. 10081661
Brand: Thermo Scientific Acros 346961000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 70197-13-6 | CH3O3Re | 249.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70197-13-6
Molekylær formel CH3O3Re
Molekylvægt (g/mol) 249.23
MDL nummer MFCD00192332
InChI nøgle VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii
PubChem CID 2734010
IUPAC navn carbanide;trioxorhenium
SMIL [CH3-].O=[Re](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyltrioxorhenium (VII)
Smeltepunkt 111.0°C
Farve Blue-Gray to White
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Crystals
Mængde 100 mg
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Merck Index 15, 6206
Opløselighedsinformation Solubility in water: very soluble in h2o
Formel vægt 249.23
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle