Få mere at vide
Methyltrioxorhenium (VII), 98%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
2.5g
500mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyltrioxorhenium (VII) |
| Smeltepunkt | 111.0°C |
| Farve | Blå-grå til hvid |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 2.5 g |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Merck Index | 15, 6206 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: very soluble in h2o |
| Vis mere |