Få mere at vide
Methyltrimethoxysilane, 97%
Artikelnummer. p-7027100
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
Artikelnummer. 11405627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23594.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1185-55-3 | C4H12O3Si | 136.222 g/mol
Methyltrimethoxysilan anvendes som syrefjerner, for eksempel ved dannelse af substituerede azulener fra allenylsilaner og tropyliumtetrafluorborat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyltrimethoxysilan anvendes som syreopfanger, for eksempel
ved dannelse af substituerede azulener fra allenylsilaner og tropyliumtetrafluorborat.
Opløselighed Nedbrydes i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra fugt, stærke baser og oxidationsmidler. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-55-3
Molekylær formel C4H12O3Si
Molekylvægt (g/mol) 136.222
MDL nummer MFCD00008342
InChI nøgle BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
PubChem CID 14456
IUPAC navn trimethoxy(methyl)silan
SMIL CO[Si](C)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 102°C to 103°C
Kemisk navn eller materiale Methyltrimethoxysilane
Mængde 250 mL
FN nummer UN1993
Beilstein 1736151
Flammepunkt 9°C (48°F)
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 136.23
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.37
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.955
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyltrimethoxysilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Methyltrimethoxysilane