Få mere at vide
Methyltrimethoxysilane, 97%
Artikelnummer. 10351564 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10351564 1 L Glasflaske 1 L
10296240 5 mL Glasflaske 5ml
10338520 50 mL Glass bottle 50ml
10472431 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10351564 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 250540010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1185-55-3 | C4H12O3Si | 136.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-55-3
Molekylær formel C4H12O3Si
Molekylvægt (g/mol) 136.22
MDL nummer MFCD00008342
InChI nøgle BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane
PubChem CID 14456
IUPAC navn trimethoxy(methyl)silan
SMIL CO[Si](C)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyltrimethoxysilane
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -50°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 102°C
Flammepunkt 11°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3Si(OCH3)3
Brydningsindeks 1.3695 to 1.3715
Mængde 1 L
Beilstein 04, 4203
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes
Viskositet 0.5 mPa.s (20°C)
Formel vægt 136.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske