Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyltrimethoxysilane |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -50°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9500g/mL |
| Kogepunkt | 102°C |
| Flammepunkt | 11°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Show More |