Få mere at vide
Methyltriethoxysilane, 98+%
Artikelnummer. 13410887 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
25ml
Artikelnummer. 13410887
Brand: Thermo Scientific Acros 174620010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2031-67-6 | C7H18O3Si | 178.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2031-67-6
Molekylær formel C7H18O3Si
Molekylvægt (g/mol) 178.30
MDL nummer MFCD00009066
InChI nøgle CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltriethoxysilane, triethoxy methyl silane, methyl triethoxysilane, silane, triethoxymethyl, triethoxysilylmethane, union carbide a-162, ici-ep 5850, silane, methyltriethoxy, methaneorthosiliconic acid, triethyl ester, mtes
PubChem CID 16241
IUPAC navn triethoxy(methyl)silan
SMIL CCO[Si](C)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyltriethoxysilane
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -40.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 141.0°C to 143.0°C
Flammepunkt 23°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3Si(OC2H5)3
Brydningsindeks 1.3825 to 1.3845
Mængde 1 L
Beilstein 04,629
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskositet 0.6 mPa.s (20°C)
Formel vægt 178.3
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske