Få mere at vide
Methyltriethoxysilane, 98%
Artikelnummer. 11336776
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336776 1000 mL 1 L
11326776 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04059.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2031-67-6 | C7H18O3Si | 178.30 g/mol
Methyltriethoxysilan anvendes til fremstilling af silikonepolymerer eller silikoneharpiks. Det bruges til ikke-metal overfladebehandling, ikke-vandig polymer fremstilling, fremstilling af halvledere, belægninger og tætningsmidler. Det finder anvendelse som tværbindingsmiddel og en adhæsionsfremmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyltriethoxysilan anvendes til fremstilling af silikonepolymerer eller silikoneharpiks. Det bruges til ikke-metal overfladebehandling, ikke-vandig polymer fremstilling, fremstilling af halvledere, belægninger og tætningsmidler. Det finder anvendelse som tværbindingsmiddel og en adhæsionsfremmer.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2031-67-6
Molekylær formel C7H18O3Si
Molekylvægt (g/mol) 178.30
MDL nummer MFCD00009066
InChI nøgle CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltriethoxysilane, triethoxy methyl silane, methyl triethoxysilane, silane, triethoxymethyl, triethoxysilylmethane, union carbide a-162, ici-ep 5850, silane, methyltriethoxy, methaneorthosiliconic acid, triethyl ester, mtes
PubChem CID 16241
IUPAC navn triethoxy(methyl)silan
SMIL CCO[Si](C)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 141°C to 143°C
Kemisk navn eller materiale Methyltriethoxysilane
Smeltepunkt <-50°C
Mængde 1000 mL
Lineær formel CH3Si(OCH2CH3)3
FN nummer UN1993
Beilstein 1742453
Flammepunkt 23°C (73°F)
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 178.3
Procent renhed 98%
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.3835
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.897
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyltriethoxysilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methyltriethoxy-silane