Få mere at vide
Methyltrichlorosilane, 98+%
Artikelnummer. 10705051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10ml
2.5 L
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10705051
Brand: Thermo Scientific Acros 127935000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-79-6 | CH3Cl3Si | 149.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-79-6
Molekylær formel CH3Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 149.48
InChI nøgle JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan
PubChem CID 6399
IUPAC navn trichlor(methyl)silan
SMIL C[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyltrichlorosilane
Smeltepunkt -77.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.2700g/mL
Kogepunkt 66.0°C
Flammepunkt −15°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SiCl3
Brydningsindeks 1.4100 to 1.4120
Mængde 500 mL
Fieser 11,553; 12,527
Specifik vægtfylde 1.27
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Viskositet 0.48 mPa.s (20°C)
Formel vægt 149.48
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyltrichlorosilane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.