Få mere at vide
Methyltrichlorosilane, 97%
Artikelnummer. 11496410
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11496410 500 g 500g
11486410 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11496410 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23107.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 75-79-6 | CH3Cl3Si | 149.47 g/mol
Methyltrichlorsilan bruges til fremstilling af methylsilikoneharpikser, dens damp reagerer med vand på overflader og giver et tyndt lag methylpolysiloxan, som gør det til en vandafvisende film. En kombination af methyltrichlorsilan og natriumiodid kan bruges til at spalte carbon-oxygenbindinger såsom methylethere. Det bruges som en forløber til dannelse af forskellige tværbundne siloxanpolymerer. Trichlormethylsilan er udgangsmaterialet til fremstilling af rent silicium til fremstilling af halvledere og optiske fibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyltrichlorsilan anvendes til fremstilling af methylsilikoneharpikser, dens damp reagerer med vand på overflader og giver et tyndt lag methylpolysiloxan, som gør det til en vandafvisende film. En kombination af methyltrichlorsilan og natriumiodid kan bruges til at spalte carbon-oxygenbindinger såsom methylethere. Det bruges som en forløber til dannelse af forskellige tværbundne siloxanpolymerer. Trichlormethylsilan er udgangsmaterialet til fremstilling af rent silicium til fremstilling af halvledere og optiske fibre.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-79-6
Molekylær formel CH3Cl3Si
Molekylvægt (g/mol) 149.47
MDL nummer MFCD00000481
InChI nøgle JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan
PubChem CID 6399
IUPAC navn trichlor(methyl)silan
SMIL C[Si](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 64°C to 66°C
Kemisk navn eller materiale Methyltrichlorosilane
Smeltepunkt -78°C
Mængde 500 g
FN nummer UN1250
Beilstein 1361381
Flammepunkt 8°C (46°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 149.48
Procent renhed 97%
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4115
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.27
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyltrichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyltrichlorosilane