Få mere at vide
Methyltri-n-butylammoniumchlorid, Aliquat 175 (75% aq. soln.)
Artikelnummer. 11324885
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324885 500 g 500g
11304885 10 g 10g
11314885 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324885 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18019.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56375-79-2 | C13H30ClN | 235,84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56375-79-2
Molekylær formel C13H30ClN
Molekylvægt (g/mol) 235.84
MDL nummer MFCD00011847
InChI nøgle IPILPUZVTYHGIL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributylmethylammonium chloride, n,n-dibutyl-n-methylbutan-1-aminium chloride, methyltributylammonium chloride, methyl tributyl ammonium chloride, 1-butanaminium, n,n-dibutyl-n-methyl-, chloride, unii-az0b34me3u, az0b34me3u, tributyl methyl azanium chloride, 1-butanaminium, n,n-dibutyl-n-methyl-, chloride 1:1, acmc-20aker
PubChem CID 91822
IUPAC navn tributyl(methyl)azanium;chlorid
SMIL CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyltri-n-butylammonium chloride
Navn note Aliquat 175
Smeltepunkt -33 °C
Tæthed 0.964
Kogepunkt 84 °C til 85 °C (101 mmHg)
Mængde 500 g
Beilstein 6300212
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 235.84
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 75% aq. soln.