Få mere at vide
Methyltitanium(IV)triisopropoxid, 1M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10754385 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10754385 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10754385 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428371000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18006-13-8 | C10H24O3Ti | 240.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyltitanium(IV) triisopropoxide
CAS 18006-13-8, 109-99-9
CAS min % 26.84, 70.48
CAS Max % 29.52, 73.16
Tæthed 0.8950g/mL
Kogepunkt 65.0°C
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C10H24O3Ti
MDL nummer MFCD03411233
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.895
Synonym titanium, methyltripropoxy, titanium,methyltris 2-propanolato-, t-4, methyltitanium triisopropoxide, 1m in tetrahydrofuran
InChI nøgle QBLPAZNBFFURKB-UHFFFAOYSA-N
SMIL [CH3-].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Ti]
IUPAC navn carbanid;propan-2-ol;titanium
Molekylvægt (g/mol) 240.18
PubChem CID 144064
Formel vægt 240.18
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyltitanium(IV) triisopropoxide, 1M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.