Få mere at vide
Methyltin Trichlorid, TRC
Artikelnummer. 30480129
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30480129 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30480129 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM331130500MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trichloromethylstannane
CAS 993-16-8
Molekylær formel C H3 Cl3 Sn
Mængde 500 mg
Synonym Stannane, trichloromethyl-, Methyltin trichloride (6CI), Trichloromethylstannane, Methyltrichlorostannane, Methyltrichlorotin, Monomethyltin trichloride, Trichloromethyltin
InChI formel InChI=1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
SMIL C[Sn](Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn trichlor(methyl)stannane
Molekylvægt (g/mol) 240.1
Formel vægt 239.8322