Få mere at vide
Methyltintrichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344849
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344849 25 g 25g
11334849 1 g 1g
11324849 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 071156.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 993-16-8 | CH3Cl3Sn | 240.095 g/mol
Et kemikalie, der anvendes til syntese af metallasilesquiloxaner. Anvendes også til fremstilling af organotin(IV)-komplekser, der viser antibakterielle aktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 993-16-8
Molekylær formel CH3Cl3Sn
Molekylvægt (g/mol) 240.095
MDL nummer MFCD00000514
InChI nøgle YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K
Synonym methyltin trichloride, methyltrichlorotin, stannane, trichloromethyl, trichloromethyltin, monomethyltin trichloride, trichloro methyl stannane, methyltrichlorostannane, tin, methyl-, trichloride, unii-q2e6v14u06, ccris 6327
PubChem CID 101940
IUPAC navn trichlor(methyl)stannan
SMIL C[Sn](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyltin trichloride
Smeltepunkt 43°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2923
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform,Methanol.
Formel vægt 240.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk