Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylthymolblåt, tetranatriumsalt, rent, vandopløseligt
Artikelnummer. 10080590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10080590 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10080590 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 106370050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1945-77-3 | C37H44N2Na4O13S | 848.779 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Absorbans 130 min. min. (at lambda max, in water)
Kemisk navn eller materiale Methylthymol Blue, tetrasodium salt
CAS 1945-77-3
Molekylær formel C37H44N2Na4O13S
MDL nummer MFCD00148905
Beilstein 19, V,8, 619
Merck Index 15, 6202
Synonym 3,3'-Bis[N,N-di(carboxymethyl)aminomethyl]thymolsulfonephthalein, sodium salt, MTB
Opløselighedsinformation Solubility in water: 460g/L (20°C).
InChI nøgle LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
Infrarødt spektrum Authentic
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
IUPAC navn 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl]-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-methyl-3-propan-2-ylamino]methylphenylsyre]-(so)methylphenyl)
Molekylvægt (g/mol) 848.779
PubChem CID 131850582
Lambda Max 435 to 440nm (in water)
Formel vægt 844.76
Tab ved tørring 10% max. (110°C, 1 hr)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Brun/rød til grøn
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver