Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylthymolblåt, natriumsalt, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10560744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10560744 1 g Glasflaske 1g
10085573 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10560744 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 394210010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1945-77-3 | C37H44N2Na4O13S | 848.779 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1945-77-3
Molekylær formel C37H44N2Na4O13S
Molekylvægt (g/mol) 848.779
MDL nummer MFCD00148905
InChI nøgle LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131850582
IUPAC navn 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl]-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-methyl-3-propan-2-ylamino]methylphenylsyre]-(so)methylphenyl)
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylthymol blue, tetrasodium salt
Opløselighedsinformation Solubility in water: 460g/L (20°C).
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 844.76
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Egnethed pH 6.5 (yellow) to pH 8.5 (blue):Pass Test
Farve Rød
Mængde 1 g
Fysisk form Krystallinsk pulver