Få mere at vide
Methylthymol blåt natriumsalt, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15653170 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15653170 5 g Glasflaske 5g
15643170 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15653170 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 310425G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indikator for metaltitrering
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1945-77-3
Molekylær formel C37H44N2Na4O13S
Molekylvægt (g/mol) 848.779
MDL nummer MFCD00148905
InChI nøgle LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131850582
IUPAC navn 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl]-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-methyl-3-propan-2-ylamino]methylphenylsyre]-(so)methylphenyl)
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylthymol Blue Sodium Salt
Lineær formel C37H40N2O13SNa4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 844.74g/mol
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g