Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylthymol Blåt natriumsalt
Beskrivelse
Methylthymol Blåt natriumsalt bruges som thymolholdigt organisk farvestof. Det bruges som en indikator for kompleksometri. Det bruges til bestemmelse af sulfat i regnvand. Det kombineres med silicagel og hjælper med adskillelse og prækoncentrering af spormængder af tungmetaller fra nogle salte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylthymol Blåt natriumsalt anvendes som thymolholdigt organisk farvestof. Det bruges som en indikator for kompleksometri. Det bruges til bestemmelse af sulfat i regnvand. Den kombineres med silicagel og hjælper med adskillelsen og pr
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylthymol Blue sodium salt |
| CAS | 1945-77-3 |
| Molekylær formel | C37H44N2Na4O13S |
| MDL nummer | MFCD00148905 |
| Synonym | Methylthymol Blue, water soluble |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (460g/L) at 20°C. |
| InChI nøgle | LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na] |
| IUPAC navn | 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl]-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-methyl-3-propan-2-ylamino]methylphenylsyre]-(so)methylphenyl) |
| Molekylvægt (g/mol) | 848.779 |
| Vis mere |