Få mere at vide
Methylthiouracil, Mikromol™
Artikelnummer. 17991206
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17991206 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17991206 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3148.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methylthiouracil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Methyl-2-thiouracil
CAS 56-04-2
Analyt- eller komponentnavne 6-Methyl-2-thiouracil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C5 H6 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-6-methyl-2-thioxo-, Uracil, 6-methyl-2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-methyl-6-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-6-methyl-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-6-methylpyrimidin-4-one, 2-Mercapto-6-methylpyrimidyl-4-one, 2-Thio-6-methyluracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, 4-Hydroxy-6-methyl-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-6-methylpyrimidine-2(1H)-thione, 4-Methyl-2-thiouracil, 6-Methyl-2-mercaptouracil, 6-Methyl-2-thio-2,4-(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Methyl-2-thiouracil, 6-Methyl-4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, 6-Thio-4-methyluracil, Alkiron, Antibason, Basecil, Basethyrin, MTU, Metacil, Methacil, Methiacil, Methicil, Methiocil, Methylthiouracil, Metiur, Muracil, Muracin, NSC 193526, NSC 314271, NSC 9378, Orcanon, Prostrumyl, Strumacil, Thimecil, Thiomecil, Thiomidil, Thioryl, Thiothymin, Thiothyron, Thiuryl, Thyreonorm, Thyril, Tiomeracil, Tiorale M, Tiotiron, USAF-EK 6454
InChI formel InChI=1S/C5H6N2OS/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
SMIL CC1=CC(=O)NC(=S)N1
IUPAC navn 6-methyl-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 142.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 142,0201 g/mol