Få mere at vide
(Methylthio)acetonitril, 99%
Artikelnummer. 11332016
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332016 5 g 5g
11342016 25 g 25g
11352016 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03066.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35120-10-6 | C3H5NS | 87,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35120-10-6
Molekylær formel C3H5NS
Molekylvægt (g/mol) 87.14
MDL nummer MFCD00001925
InChI nøgle ZRIGDBVSVFSVLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthio acetonitrile, methylthioacetonitrile, methylthio-acetonitrile, 2-methylsulfanyl acetonitrile, acetonitrile, methylthio, ch3sch2cn, acmc-1afh2, methylsulfanyl acetonitrile #, inchi=1/c3h5ns/c1-5-3-2-4/h3h2,1h
PubChem CID 99295
IUPAC navn 2-methylsulfanylacetonitril
SMIL CSCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Methylthio)acetonitrile
Tæthed 1.052
Kogepunkt 166°C to 167°C
Flammepunkt 67°C (152°F)
Lineær formel CH3SCH2CN
Brydningsindeks 1.482
Mængde 5 g
Beilstein 1738015
Formel vægt 87.14
Procent renhed 99%