Få mere at vide
(Methylthio)acetic acid, 98%
Artikelnummer. p-7026506
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11420737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22531.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2444-37-3 | C3H6O2S | 106.139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2444-37-3
Molekylær formel C3H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 106.139
MDL nummer MFCD00075444
InChI nøgle HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthio acetic acid, 2-methylthioacetic acid, 2-methylthio acetic acid, acetic acid, methylthio, 2-methylsulfanyl acetic acid, methylsulfenylacetic acid, unii-umv7e1ucux, methylmercaptoacetic acid, umv7e1ucux, acetic acid,2-methylthio
PubChem CID 75551
ChEBI CHEBI:47870
IUPAC navn 2-methylsulfanyleddikesyre
SMIL CSCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Methylthio)acetic acid
Smeltepunkt 13°C to 14°C
Tæthed 1.224
Kogepunkt 99°C to 100°C (4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.495
Mængde 1 g
Beilstein 1740201
Formel vægt 106.15
Procent renhed 98%