Få mere at vide
(Methylthio)acetic acid, +98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10095453 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10095453 25 mL 25ml
1 options
Artikelnummer. 10095453 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376090250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Methylthio)acetic acid
CAS 2444-37-3
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.2190g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C3H6O2S
Lineær formel CH3SCH2CO2H
Brydningsindeks 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00075444
Mængde 25 mL
Synonym methylthio acetic acid, 2-methylthioacetic acid, 2-methylthio acetic acid, acetic acid, methylthio, 2-methylsulfanyl acetic acid, methylsulfenylacetic acid, unii-umv7e1ucux, methylmercaptoacetic acid, umv7e1ucux, acetic acid,2-methylthio
InChI nøgle HGTBAIVLETUVCG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSCC(=O)O
IUPAC navn 2-methylsulfanylacetic acid
Molekylvægt (g/mol) 106.139
PubChem CID 75551
ChEBI CHEBI:47870
Formel vægt 106.14
Procent renhed ≥98.0%
Fysisk form Liquid