Få mere at vide
Methylsvovlsyre kaliumsalt, TRC
Artikelnummer. 30135371
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135371 5 g
30134076 10 g
30008629 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135371 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3399555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 562-54-9
Molekylær formel CH3O4SK
Molekylvægt (g/mol) 150.2
Synonym Methyl Potassium Sulfate;Potassium Methyl Sulfate;Potassium Monomethylsulfate
IUPAC navn kalium; Methylsulfat
SMIL [K+].COS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylsulfuric Acid Potassium Salt
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/CH4O4S.K/c1-5-6(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Formel vægt 149.9389