Få mere at vide
Methylsulfuric Acid Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylsulfuric Acid Potassium Salt |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH4O4S.K/c1-5-6(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 149.9389 |