Få mere at vide
Methylsvovlsyre kaliumsalt, 97%
Artikelnummer. 10405661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10405661 100 g Glasflaske 100g
10342333 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10405661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414891000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2432.87 DKK
    2188.65 DKK / 100g
    Spare 244.22 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 562-54-9 | CH3KO4S | 150,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 562-54-9
Molekylær formel CH3KO4S
Molekylvægt (g/mol) 150.19
MDL nummer MFCD00040472
InChI nøgle WBGWGHYJIFOATF-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium methyl sulfate, methyl potassium sulfate, methylsulfuric acid potassium salt, unii-9b0jf05o1c, sulfuric acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium methyl sulphate, potassium monomethylsulfate, sulfuric acid, monomethyl ester, potassium salt 1:1, 75-93-4 parent, potassium methylsulfate
PubChem CID 2733094
IUPAC navn kalium;methylsulfat
SMIL [K+].COS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylsulfuric acid potassium salt
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 212,0 °C til 217,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OSO3K
Mængde 100 g
Fieser 01,1249; 02,446; 04,557; 06,649; 08,354
Merck Index 13, 7731
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 150.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller