Få mere at vide
Methylsvovlsyre kaliumsalt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10342333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10342333 10 g Glasflaske 10g
10405661 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10342333 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414890100
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 562-54-9 | CH3KO4S | 150.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 562-54-9
Molekylær formel CH3KO4S
Molekylvægt (g/mol) 150.19
MDL nummer MFCD00040472
InChI nøgle WBGWGHYJIFOATF-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium methyl sulfate, methyl potassium sulfate, methylsulfuric acid potassium salt, unii-9b0jf05o1c, sulfuric acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium methyl sulphate, potassium monomethylsulfate, sulfuric acid, monomethyl ester, potassium salt 1:1, 75-93-4 parent, potassium methylsulfate
PubChem CID 2733094
IUPAC navn kalium;methylsulfat
SMIL [K+].COS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylsulfuric acid potassium salt
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 212.0°C to 217.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OSO3K
Mængde 10 g
Fieser 01,1249; 02,446; 04,557; 06,649; 08,354
Merck Index 13, 7731
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 150.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller