Få mere at vide
Methylsulfonylacetonitrile, 98+%
Artikelnummer. 11342086
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342086 10 g 10g
11352086 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03280.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2274-42-2 | C3H5NO2S | 119.138 g/mol
(Methylsulfonyl)acetonitril blev anvendt i syntesen af substitueretδ -pyronringanaloger, 4,9-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazoliner indeholdende elektrontiltrækkende grupper i 3-stillingen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Methylsulfonyl)acetonitril blev anvendt i syntesen af substituerede δ-pyronringanaloger, 4,9-dihydropyrrolo[2,1-b]quinazoliner indeholdende elektrontiltrækkende grupper i 3-stillingen.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2274-42-2
Molekylær formel C3H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 119.138
MDL nummer MFCD00014743
InChI nøgle FOTRKCAZUSJCQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonylacetonitrile, 2-methylsulfonyl acetonitrile, methylsulfonyl acetonitrile, methanesulfonylacetonitrile, mesylacetonitrile, 2-methanesulfonylacetonitrile, cyanomethylsulfonylmethane, methanesulphonylacetonitrile, acetonitrile, methylsulfonyl, cyanomethyl methyl sulphone
PubChem CID 75283
ChEBI CHEBI:32444
IUPAC navn 2-methylsulfonylacetonitril
SMIL CS(=O)(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylsulfonylacetonitrile
Smeltepunkt 82°C to 86°C
Mængde 10 g
Beilstein 969929
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 119.14
Procent renhed ≥98%