Få mere at vide
Methylsulfonylacetone, 98+%
Artikelnummer. 11392146
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392146 50 g 50g
11372146 2 g 2g
11382146 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03421.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5000-46-4 | C4H8O3S | 136.165 g/mol
Methylsulfonylacetone bruges som reaktant til stereoselektiv fremstilling af chirale cykliske ketoner. Det bruges til fremstilling af poly-substituerede pyridiner. Det hjælper med guldkatalyseret Friedlander-cyklokondensationsreaktion. Det bruges som reaktant i radikale homoallyleringsreaktioner, multikomponent cyclokondensation med aldehyder og aminoazoler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylsulfonylacetone anvendes som reaktant til stereoselektiv fremstilling af chirale cykliske ketoner. Det bruges til fremstilling af poly-substituerede pyridiner. Det hjælper med guldkatalyseret Friedlander-cyklokondensationsreaktion. Det bruges som reaktant i radikale homoallyleringsreaktioner, multikomponent cyclokondensation med aldehyder og aminoazoler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5000-46-4
Molekylær formel C4H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 136.165
MDL nummer MFCD00014745
InChI nøgle NWEYGXQKFVGUFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonylacetone, 1-methylsulfonyl propan-2-one, methanesulfonylacetone, 1-methylsulfonyl acetone, 1-methanesulfonylpropan-2-one, 1-methylsulphonyl acetone, 2-propanone, 1-methylsulfonyl, methylsulfonylaceton, methylsulphonylacetone, methanesulphonylacetone
PubChem CID 78695
IUPAC navn 1-methylsulfonylpropan-2-on
SMIL CC(=O)CS(=O)(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylsulfonylacetone
Smeltepunkt 47°C to 52°C
Mængde 50 g
Beilstein 1754113
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 136.18
Procent renhed ≥98%