Få mere at vide
(Methylsulfonyl)metansulfonylchlorid, 98%
Beschreibung
(Methylsulfonyl)methansulfonylchlorid bruges som kemikalier, farmaceutiske mellemprodukter, reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(Methylsulfonyl)methansulfonylchlorid bruges som kemikalier, farmaceutiske mellemprodukter, reagenser.
Opløselighed Opløseligt i vand
(50g/L).
Noter
Fugtfølsom& Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | (Methylsulfonyl)methanesulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 110 °C |
| Lineær formel | ClSO2CH2SO2CH3 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (50g/L). |
| Formel vægt | 192.63 |
| Procent renhed | 98% |