Få mere at vide
(Methylsulfonyl)methanesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11375369
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375369 1 g 1g
11385369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50385.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22317-89-1 | C2H5ClO4S2 | 192.628 g/mol
(Methylsulfonyl)methansulfonylchlorid bruges som kemikalier, farmaceutiske mellemprodukter, reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Methylsulfonyl)methansulfonylchlorid bruges som kemikalier, farmaceutiske mellemprodukter, reagenser.
Opløselighed Opløseligt i vand
(50g/L).
Noter
Fugtfølsom& Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22317-89-1
Molekylær formel C2H5ClO4S2
Molekylvægt (g/mol) 192.628
MDL nummer MFCD00052809
InChI nøgle DQDYGBSUPOHHMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonylmethylsulfonyl chloride, methylsulfonyl-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylmethanesulfonyl chloride, methylmethanedisulfonyl chloride, methylsulfonyl methanesulfonyl chloride, acmc-1cql3, methanesulfonyl mesyl chloride, chloro methylsulfonyl methyl sulfone, methanesulfonyl-methanesulfonyl chloride, methanesulfonyl methanesulfonyl chloride
PubChem CID 556269
IUPAC navn methylsulfonylmethansulfonylchlorid
SMIL CS(=O)(=O)CS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Methylsulfonyl)methanesulfonyl chloride
Smeltepunkt 110°C
Lineær formel ClSO2CH2SO2CH3
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Hygroscopic; Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (50g/L).
Formel vægt 192.63
Procent renhed 98%