Få mere at vide
Methylsuccinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylsuccinic acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9) |
| Formel vægt | 132.0423 |